Fontos dokumentumok
EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5820772000 (Global)
parameter
20,913 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Általános leírás
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)