Fontos dokumentumok
EP5804752007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804752007
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 100 mL rectangular bucket
Általános leírás
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)