EP0030108426
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 2.0 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Szinonimák:
Eppendorf® DNA LoBind tubes
Javasolt termékek
material
colorless
conical bottom
leírás
Low retention
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
PCR clean
kiszerelés
pack of 500 ea
kapacitás
2.0 mL
alkalmasság
suitable for PCR
Általános leírás
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
Tulajdonságok és előnyök
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG