Fontos dokumentumok
EP0030000870
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range 2-200 μL, yellow polypropylene, pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
Szinonimák:
pipetting tips
Méret kiválasztása
1 PKG
20 300,00 Ft
20 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
20 300,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
maximum térfogat:
200 μL
térfogat tartomány:
2-200 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
Eppendorf Quality
kiszerelés:
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
gyártó/kereskedő neve:
Eppendorf® 0030000870
20 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
yellow polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Eppendorf Quality
kiszerelés
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030000870
elérhetőség
available only in (India)
maximum térfogat
200 μL
térfogat tartomány
2-200 μL
Általános leírás
Eppendorf Quality ensures efficient function with tight fitting and precision and precise shape. Low wetting and high chemical and thermal resistance. Good centrifugation stability and excellent material transparency. Color coded pack is dark green containing colorless tips.
Alkalmazás
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard is suitable for filling plates and reaction vessels, filling gels for electrophoresis, phase extraction, removal of supernatants, and dispensing, pipetting, and mixing liquids.
Liquid handling
Tulajdonságok és előnyök
  • Original and high-quality pipettes packed in resealable bags
  • Tips are autoclave-friendly at 121°C for 20 mins
  • The fine retracted or extended tips enable simpler ways to work with small sample volumes
  • Universal tips that can be used with Eppendorf pipettes and pipettes from other manufacturers
  • Disposable racks with a slim design, reclosable and easy stackability
  • The cone shape of the tips ensures optimal pipette fit with Eppendorf pipettes
  • Fine graduations enable visual examination of the pipetting volume even easier
  • Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)