EHU098571
MISSION® esiRNA
targeting human MDM2
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CCTTCCATCACATTGCAACAGATGTTGGGCCCTTCGTGAGAATTGGCTTCCTGAAGATAAAGGGAAAGATAAAGGGGAAATCTCTGAGAAAGCCAAACTGGAAAACTCAACACAAGCTGAAGAGGGCTTTGATGTTCCTGATTGTAAAAAAACTATAGTGAATGATTCCAGAGAGTCATGTGTTGAGGAAAATGATGATAAAATTACACAAGCTTCACAATCACAAGAAAGTGAAGACTATTCTCAGCCATCAACTTCTAGTAGCATTATTTATAGCAGCCAAGAAGATGTGAAAGAGTTTGAAAGGGAAGAAACCCAA
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MDM2(4193) , MDM2(4193)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?