EHU083501
MISSION® esiRNA
targeting human AKT1, RP11-982M15.2
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
ACAATCCGATTCACGTAGGGAAATGTTAAGGACTTCTGCAGCTATGCGCAATGTGGCATTGGGGGGCCGGGCAGGTCCTGCCCATGTGTCCCCTCACTCTGTCAGCCAGCCGCCCTGGGCTGTCTGTCACCAGCTATCTGTCATCTCTCTGGGGCCCTGGGCCTCAGTTCAACCTGGTGGCACCAGATGCAACCTCACTATGGTATGCTGGCCAGCACCCTCTCCTGGGGGTGGCAGGCACACAGCAGCCCCCCAGCACTAAGGCCGTGTCTCTGAGGACGTCATCGGAGGCTGGGCCCCTGGGATGGGACCAGGGATGGGGGATGGGCCAGGGTTTACCCAGTGGGACAGAGGAGCAAGGTTTAAATTTGTTATTGTGTATTATGTTGTTCAAATGCATTTTGGGGGTTTTTAATCTTTGTGACAGGAAAGCCC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.