Merck
GF14307252
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99%
Szinonimák:
TB006100
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Tb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 143-072-52
ellenállás
116 μΩ-cm, 20°C
súly
10 g
maximum csomóméret
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
sűrűség
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tb]
InChI
1S/Tb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)