Fontos dokumentumok
EC600
GenElute™-E Single Spin DNA Cleanup Kit
Szinonimák:
E Single Spin DNA Cleanup Kit, GenElute™ DNA Cleanup Kit
About This Item
Javasolt termékek
tisztítva
(Single-spin negative chromotography)
(Time: 3 minutes or less)
Jellemzők
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS)
Intended use (For depletion of impurities and partial fractions (<50 bp) from DNA solutions)
Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
GenElute™-E DNA purification kits ensure accurate DNA quantitation and downstream enzymatic processes.
Related Content
GenElute™-E Single Spin DNA and RNA purification technology enables rapid DNA and RNA extraction and purification from mammalian cells, blood, tissue, and plant tissue samples.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
A jelentős technológiai fejlődésnek köszönhetően a monoklonális antitestek előállítása gyorsabbá és hatékonyabbá vált. Az antitestek felfedezésének három bevett platformja van. Reagenseket kínálunk monoklonális antitest-könyvtárak előállításához ezen technikák mindegyikének felhasználásával.
Demo video showing how to purify DNA and RNA GenElute™-E single spin nucleic acid purification kits