Fontos dokumentumok
E0409
Monoclonal Anti-EDEM3 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone EDEM3-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ER degradation enhancer, mannosidase α-like 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EDEM3-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~120 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 or rat NRK cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EDEM3(80267)
mouse ... Edem3(66967)
rat ... Edem3(289085)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg