Fontos dokumentumok
D9768
Lambda Phage DNA, Methylated from Escherichia coli host strain W3110
lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
31.5 × 103 kDa
48 kb
alkalmasság
suitable for substrate for restriction endonucleases
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Infecting E. coli strain W3110 with lambda C1857 strain creates E. coli lysogen cultures. The phage is released from E. coli cell pellets by lysing with a high salt buffer, pH 8.0. The crude mixture is passed through a series of enzymatic steps, multiple cesium gradients, and phage DNA is dialyzed against 1 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 1 mM magnesium chloride. The DNA is finally extracted by phenol-chloroform solution.
Egység definíció
Feloldás
Incubate the DNA sample vial at 65 °C for 4 hrs with frequent mixing.
After reconstitution, the product should be stored at -20 °C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)