Fontos dokumentumok
D9565
Sigma-Aldrich
β-Defensin 1 human
≥98% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
molekulatömeg
estimated mol wt 3.9 kDa
UniProt elérési szám
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... DEFB1(1672)
Amino Acid Sequence
Asp-His-Tyr-Asn-Cys-Val-Ser-Ser-Gly-Gly-Gln-Cys-Leu-Tyr-Ser-Ala-Cys-Pro-Ile-Phe-Thr-Lys-Ile-Gln-Gly-Thr-Cys-Tyr-Arg-Gly-Lys-Ala-Lys-Cys-Cys-Lys [Disulfide bridges 5-34, 12-27, and 17-35]
Általános leírás
Chemical structure: peptide
Biokémiai/fiziológiai hatások
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity. Originally isolated from human plasma, this substance is constitutively expressed in mucosal membrane epithelium.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.