Fontos dokumentumok
CLS4804
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit stack rack pipet tips, natural, sterile, 10 racks/case, 4800 tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Corning 4804
térfogat tartomány:
1-200 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
kiszerelés:
rack of 480
material
natural tip
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
kiszerelés
rack of 480
gyártó/kereskedő neve
Corning 4804
térfogat tartomány
1-200 μL
Általános leírás
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)