Fontos dokumentumok
CLS480119
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 24 x 1.5 mL tubes, 1/cs
Szinonimák:
equipment replacement accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.15
Jellemzők
Holds 24 x 1.5 mL tubes
kiszerelés
pack of 1
case of 2
gyártó/kereskedő neve
Corning 480119
alkalmasság
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Általános leírás
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)