Fontos dokumentumok
CLS480116
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 48 x 0.2 mL PCR tubes or 6 x 0.2 mL strips, 1/cs
Szinonimák:
equipment replacement accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NC.21
Jellemzők
Holds 48 x 0.2 mL tubes
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 480116
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmasság
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Általános leírás
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)