CLS432007
Corning® CoolCell™ FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), orange
Szinonimák:
cryovials
About This Item
Javasolt termékek
material
foamed PE
Jellemzők
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 432007
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × diam.
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
szín
orange
kapacitás
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Általános leírás
- For 30 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Controlled micro-convection for uniform freezing of 30 vials.
- Removable vial tray for one-step transfer of samples into and out of freezing chamber.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)