CLS431421
Corning® cryogenic vial with washer
white cap, sterile
Szinonimák:
cryovials
About This Item
Javasolt termékek
material
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
white cap
leírás
internal thread, self-standing
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 50 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning
Sigma-Aldrich
parameter
-196 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kupakátmérő
0.47 in.
kapacitás
2 mL
cső külső átmérő
0.50 in.
szín
natural
szerelvény
cap (Internal Thread)
Általános leírás
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free