Fontos dokumentumok
CLS431416
Corning® cryogenic vial with washer
assorted colors cap, sterile
Szinonimák:
cryovials
About This Item
UNSPSC kód:
41121704
NACRES:
NB.11
material
assorted colors cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
leírás
internal thread, self-standing
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 50 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning
Sigma-Aldrich
parameter
-196 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kupakátmérő
0.47 in.
kapacitás
2 mL
cső külső átmérő
0.50 in.
szín
natural
szerelvény
cap (Internal Thread)
Általános leírás
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
  • Withstand temperatures to -196 °C
  • Silicone washer for a secure seal
  • Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)