Fontos dokumentumok
CLS400430
Corning® PTFE-coated magnetic stir bar
L × O.D. 2 in. × 3/8 in.
Szinonimák:
Corning stirrer accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
gyártó/kereskedő neve
Corning 400430
H × külső átmérő
2 in. × 3/8 in.
Általános leírás
These 2 x 3/8 inch (5.08 x 0.95 cm) Corning magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)