Fontos dokumentumok
CLS3738
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.13
material:
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
méret:
24 wells
lyuktérfogat:
3.4 mL
lyuk hasznos térfogat:
0.38-0.57 mL
sterilitás:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid
skirt
material
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
sterilitás
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3738
méret
24 wells
lyuktérfogat
3.4 mL
lyuk hasznos térfogat
0.38-0.57 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (cell culture)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Certified nonpyrogenic
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)