Fontos dokumentumok
CLS3572
Corning® 384 well microplate, low flange
white polystyrene, square, non-sterile, lid: no, pack of 50
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.15
Anyagok
flat wells
polystyrene
square
white bottom
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Corning 3572
maximum térfogat
112 μL
méret
384 wells
lyuktérfogat
112 μL
lyuk hasznos térfogat
20-80 μL
hasznos térfogat
80 μL
alkalmasság
suitable for (cell cuture)
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® 384 well microplate, low flange is suitable for immobilization of large molecules
  • Untreated white wall plates with minimal well-to-well crosstalk during luminescent assays
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
  • Standard microplate footprint and dimensions
  • Medium binding polystyrene hydrophobic surface enables biomolecules binding through passive interactions
  • Ideal for sensitive assays and plate readers
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)