Fontos dokumentumok
CLS3792
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
96 microplates, 96 microtiter plates, 96 multiwell plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.15
Anyagok
black polystyrene
round bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3792
méret
96 wells
lyuktérfogat
330 μL
hasznos térfogat
75-200 μL
szín
black
alkalmasság
suitable for (cell cuture)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate round bottom is black polystyrene, not treated ELISA microplate.
  • Displays low background fluorescence and minimizes light scattering
  • Minimal well-to-well crosstalk
  • Hydrophobic surface and binds biomolecules through passive interactions
  • Applicable for the immobilization of large molecules
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
  • Standard microplate footprint and dimensions
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)