Fontos dokumentumok
CLS2016
Corning® cap inserts for cryogenic vials
blue
Szinonimák:
Corning cap
About This Item
UNSPSC kód:
41121704
NACRES:
NB.13
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Corning 2016
szín
blue
Általános leírás
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)