Fontos dokumentumok
IL-A11
91072511, Reactivity: Anti-CD4, bovine
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mielóma
P3X63Ag8
Reaktivitás
Anti-CD4, bovine
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
Sejtvonal leírása
The antibody is directed against BoCD4 antigen, the bovine equivalent of human CD4 found on helper/inducer T cells.
Immunogén
Bovine alloreactive lymphocytes
Alkalmazás
Enumeration of bovine lymphocyte populations
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)