Fontos dokumentumok
MPC-11
91031103, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse blood
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Modal no. 67-70
morfológia:
Lymphoblast
termékek:
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
MPC-11, 91031103
biológiai forrás
mouse blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Modal no. 67-70
morfológia
Lymphoblast
termékek
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse BALB/C Myeloma
Sejtvonal leírása
Established from the Merwin plasma cell tumour-II carried in BALB/c mice. Resembles the parent tumor in that they both produce fully assembled gamma globulin molecules (IgG2b) as well as half molecules, light chain dimers and free light chains. The MPC-11 produces 5-6 picograms of IgG2b per cell per minute.
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Horse Serum (HS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)