Fontos dokumentumok
SAOS-2 Cell Line human
89050205, human bone, Epithelial-like
Szinonimák:
SAOS2 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human bone
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46, (P1) Hyperploid to hypopentaploid
morfológia:
Epithelial-like
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
SAOS-2 Cell Line human, 89050205, primary osteogenic sarcoma
biológiai forrás
human bone
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, (P1) Hyperploid to hypopentaploid
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human primary osteogenic sarcoma
Sejtvonal leírása
Reported to have been derived from an 11 year old female Caucasian. The patient was treated with RTG, methotrexate, adriamycin, vincristine, cytoxan, and aramycin-C. HLA cell line phenotype: A2,3;Bw16,w47.
Alkalmazás
SAOS-2 cell line has been used to study the importance of cyclin D1 for the activity of lithocholic acid hydroxyamide (LCAHA). It has also been used to study the effect of chromium-enriched diamond-like carbon (DLC) layers on cell adhesion and proliferation.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 18
Táptalaj
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)