Fontos dokumentumok
H-4-II-E
87031301, rat liver, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
H-4-II-E, 87031301
biológiai forrás
rat liver
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Rat hepatoma Reuber H35
Sejtvonal leírása
Exhibits high arylhydrocarbon hydroxylase inducibility and is used to detect picogram levels of planar polychlorinated organic compounds in food extracts and other environmental samples.
Alkalmazás
Hormone induced enzymatic studies
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.