Fontos dokumentumok
OKT8
Reactivity: Anti-CD8, human, 85112802
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Mielóma
P3X63Ag8
Reaktivitás
Anti-CD8, human
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
Sejtvonal leírása
The antibody is directed against the CD8 antigen on human peripheral T cells of the suppresser/cytotoxic subset.
Immunogén
Human peripheral blood T lymphocytes
Táptalaj
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)