Fontos dokumentumok
RD
85111502, human embryo, Spindle shaped
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human embryo
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Modal no. 56
morfológia:
Spindle shaped
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
RD, 85111502
biológiai forrás
human embryo
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal no. 56
morfológia
Spindle shaped
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian embryo rhabdomyosarcoma
Sejtvonal leírása
Derived from a malignant embryonal rhabdomyosarcoma from a 7 year old Caucasian female. Also designated TE 32 and 130T in the literature
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)