Fontos dokumentumok
3T3 Swiss Albino
85022108, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse embryo
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 40; hypertriploid
morfológia:
Fibroblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
3T3 Swiss Albino, 85022108
biológiai forrás
mouse embryo
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 40; hypertriploid
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Product has lost contact inhibition
Sejtvonal eredete
Mouse Swiss Albino embryo fibroblast
Sejtvonal leírása
Evolved under conditions favouring retention of the property of contact inhibition of cell proliferation; they exhibit much more contact inhibition than diploid fibroblasts freshly plated in culture. Readily transformed by polyoma and SV40 viruses resulting in reduced sensitivity to contact inhibition. Cells have now lost their contact inhibition.
Alkalmazás
Contact inhibition and virus studies: polyoma and SV40 viruses
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000 to 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)