LIM2405 cell line human
12062003, human colon, epithelial
Szinonimák:
LIM 2405, LIM-2405
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
LIM2405 cell line human, 12062003
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
adherent
morfológia
epithelial
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal leírása
Human adenocarcinoma of the caecum of a male patient. Cell Bank Australia reference number: CBA0165.
Táptalaj
RPMI-1640 (with 2mM L-Glutamine + 25mM HEPES) + 10% FCS, Insulin 0.6 μg/ml, Hydrocortisone 1μg/ml, 1-Thioglycerol 10 μM
Szubkultúra rutin
Optimal split ratio 1:4-1:6 (seeding density 1.6 x 104 cells/cm2). Cells incubated at 37°C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5 min. LIM2405 may take 2-3 days to seed after thawing or trypsinisation.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)