REM 885
6070401, human lymph, Lymphoblastoid
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
REM 885, 06070401
biológiai forrás
human lymph
növekedési mód
Suspension
kariotípus
46,XY.ish dup(21)(q21)(RP11-15D13++,RP11-66H5++)
morfológia
Lymphoblastoid
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human EBV transformed lymphocytes Alzheimer
Sejtvonal leírása
Derived from a patient with early onset Alzheimer disease and cerebral amyloid angiopathy (CAA), carrying a 6.5 Mb microduplication of the APP gene locus on chromosome 21. This is an EBV-transformed lymphoblastoid cell line.
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 300,000 to 900,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)