product name
Sf21, 05022801
biológiai forrás
insect ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Spherical
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.