Fontos dokumentumok
C6249
Sigma-Aldrich
Catestatin
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
oldhatóság
deionized water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CHGA(1113)
Amino Acid Sequence
Ser-Ser-Met-Lys-Leu-Ser-Phe-Arg-Ala-Arg-Ala-Tyr-Gly-Phe-Arg-Gly-Pro-Gly-Pro-Gln-Leu
Biokémiai/fiziológiai hatások
The catestatin peptide is produced from its precursor chromogranin A protein. Catestatin is a cationic and hydrophobic peptide that can stimulate histamine release from mast cells and exhibits potent catecholamine relase-inhibitory activity.
Fizikai forma
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Egyéb megjegyzések
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)