Fontos dokumentumok
C4701
Sigma-Aldrich
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
About This Item
UNSPSC kód:
41105305
NACRES:
NC.01
Terméknév
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.5 mm × 10 wells
méret
1.5 mm × 10 wells
Minőségi szint
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)