Fontos dokumentumok
C4800
Sigma-Aldrich
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.0 mm x 30 wells
About This Item
UNSPSC kód:
41105312
NACRES:
NB.51
Terméknév
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 30 wells
material
PTFE
méret
1.0 mm × 30 wells
Általános leírás
Machined match spacer thickness precisely.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)