C-41330
Macrophage Detachment Solution DXF
250 ml
Szinonimák:
Macrophage Detachment Solution
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 250 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protocols
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.
Fagocita M1 és M2 makrofágok létrehozása humán PBMC-kből 10 nap alatt szérum- és xeno-mentes sejttenyésztő közegben. Fedezze fel a PromoCell több mint 350 termékét.