C-28053
Dendritic Cell Generation Medium
Basal Medium, 250 ml
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 250 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protocols
Generate mature human dendritic immune cells from PBMCs or CD34+ stem cell derived monocytes in 7 days in defined and serum-free dendritic cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.