C-39315
Fibroblast Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-23210
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 1 vial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23210
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.