C-23215
Fibroblast Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.