C-39211
Endothelial Cell Growth Medium 2
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media, Recommended with C-22211
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22211
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Protocols
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Related Content
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.