Fontos dokumentumok
C2855
Sigma-Aldrich
Coelenterazine cp
solid
Szinonimák:
CLZN-cp
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Forma
solid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
15 times higher luminescence and faster response time than native coelenterazine (Prod. No. C2230).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Inouye et al.
Biochemical and biophysical research communications, 233(2), 349-353 (1997-04-17)
To investigate the use of various luciferases as reporter protein, the substrate specificity of recombinant Renilla luciferase, Oplophorus luciferase and recombinant apoaequorin was examined using 23 kinds of coelenterazine analogues as the substrate. The intensity of luminescence was generally highest
K Teranishi et al.
Analytical biochemistry, 249(1), 37-43 (1997-06-15)
Eleven new coelenterazine analogs containing the 3,7-dihydroimidazo[1,2-alpha]pyrazin-3-one structure were synthesized. The superoxide-triggered chemiluminescence of these compounds was investigated using the hypoxanthine-xanthine oxidase system in comparison with four known compounds. The results showed that an alkyl substitution at the position 5