MABF378
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), APC, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A7R34, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Il7R(16197)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg