Fontos dokumentumok
C1374
CDK6/CyclinD1, active, His/GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
CCND1, Cell division protein kinase 6, BCL1, CDK6, D11S287E, MGC59692, PLSTIRE, PRAD1, U21B31
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Minőségi szint
termékcsalád
PRECISIO® Kinase
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
7.9-10.7 nmol/min·mg
molekulatömeg
CDK6 subunit ~40 kDa
cyclin D1 ~61 kDa
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
soluble
water: soluble
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CCND1(595) , CDK6(1021)
Általános leírás
This recombinant product was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His-tag on CDK6, and a GST-tag on Cyclin D1.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?