C-12720
Human Osteoblasts (HOB)
500,000 cryopreserved cells
Szinonimák:
HOB cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human bone (knee and hip joints)
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
morfológia
(osteoblasts)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Minőség
Figyelmeztetés
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
Related Content
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.