Merck
406-05A
Human Osteoblasts: HOb, adult
Szinonimák:
Hob cells
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NA.81
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human bone (normal)
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
osteoblast
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
arthritis; osteoporosis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
HOb are isolated from fetal or adult human bones. Additionally, osteoblasts from osteoarthritis or rheumatoid arthritis donors are available. Human osteoblasts provide an excellent model system for studies relevant to the skeletal system.
Characterization: Positive for bone mineralization.
Human osteoblasts have been used to:
  • Characterize signaling pathways mediating bone morphogenesis, such as identify human Crossveinless-2 as an inhibitor of BMP (Binnerts, 2009); demonstrate crosstalk between Runx2, Osterix, and NELL-1 (Chen, 2011); identify TWEAK as a cytokine regulating RANTES production, BMP-2-induced differentiation, and RANKL expression in osteoblasts (Ando, 2006)
  • Demonstrate that Kobophenol A enhances proliferation of osteoblasts via activation of the p38 pathway (Kwak, 2013) and clarify the relationship between hypertension and osteoporosis by demonstrating that Ang II activates osteoclasts via RANKL induction (Shimizu, 2008, 2012)
  • Identify adiponectin as an activator of IL-6, IL-8, VEGF and MMPs in endothelial cells and osteoblasts, implicating it in the development of arthritis (Lee, 2014)
  • Show that inhibition of NF-κB prevented the progression of bone loss in periodontitis and promoted the wound healing in bone defects through the inhibition of osteoclasts (Shimizu, 2009)
  • Study active compounds from Uraria crinita for their potential to stimulate bone formation and regeneration (Mao, 2014)
  • Investigate properties of osteosarcoma, including the role of fluid pressure in angiogenesis (Nathan, 2008) and novel oncogenes (Both, 2012); and develop better treatment strategies (Ma, 2011)
  • Develop optimal materials, coatings and drug delivery techniques for orthopedic implants and tissue engineering (Frandsen, 2014; Ni, 2012; Pilia, 2013a, b, 2014; Shiels, 2012; Valente, 2012; Zhang, 2010, 2011)
Alkalmazás
model for skeletal system research, signaling pathways, bone morphogenesis, gene expression, cell activation and proliferation, wound healing, bone formation and regeneration, treatment strategies, tissue engineering, in vitro bone models, mineralization, hormone treatments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bone
Elkészítési megjegyzés
  • 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 10 doublings
Please refer to the HOb Culture Protocol.
Egyéb megjegyzések
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Jogi nyilatkozat
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Taruneet Kaur et al.
Bone, 143, 115603-115603 (2020-08-23)
The study reports a theranostic nature of rno-miR-300 (miR300) in the osteoblast functioning, by influencing the signaling pathway(s), associated with osteoblast differentiation. Excessive expression of miR300 suppresses osteoblast functions. Smad3 served as a validated target for miR300, on homology-based computational
Kiruthika Lawton et al.
International journal of nanomedicine, 14, 7947-7962 (2019-10-22)
Hydroxyapatite (HA) is a biologically active ceramic which promotes bone growth, but it suffers from relatively weak mechanical properties. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) have high tensile strength and a degree of stiffness that can be used to strengthen HA; potentially
Protokollok
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.