Fontos dokumentumok
BMSIPD960038S
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 9.5 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NA.82
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific IPD9600-38S
gyöngy átm.
9.5 mm
kompatibilitás
4mm PE and PC vials
Általános leírás
Pack of loose 3/8 inch Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)