Fontos dokumentumok
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
Szinonimák:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
zirconia (oxide)
Jellemzők
Ceria Stabilized
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1132-60
gyöngy átm.
6 mm
kompatibilitás
BeadBug and BeadBlaster
Általános leírás
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Alkalmazás
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)