Fontos dokumentumok
BAF187940003
Poxygrid® Tube Holder
Holds 1 x 50 mL tube
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.22
material
epoxy-coated (steel)
leírás
for tube diam. 29 mm
Jellemzők
Holds 1 x 50 mL tube
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18794-0003
Általános leírás
Holder supports a single 50ml conical tube in an upright position so it will not roll or spill
  • Autoclavable
Jogi információk
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)