Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
S7939
Solvent Safe pipette tips
volume range 1-200 μL
Szinonimák:
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Molecular BioProducts 5069B
Hosszúság:
2 5/16 in. (58.8 mm)
maximum térfogat:
200 μL
térfogat tartomány:
1-200 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
barrier
kiszerelés:
pack of 2500 ea (Bag)
material
carbon fiber
colorless
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier
kiszerelés
pack of 2500 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 5069B
Hosszúság
2 5/16 in. (58.8 mm)
maximum térfogat
200 μL
térfogat tartomány
1-200 μL
Általános leírás
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
Kompatibilitás
Compatibility:
Biohit Variable 50-200 μl
Eppendorf Response 4850 20-500 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP-Series 250 (Limited Draw)
Transferpette 20-200 μl
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)