Fontos dokumentumok
AXYMCT060CS
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs, sterile
Szinonimák:
Small Test Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121702
NACRES:
NB.22
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc MCT-060-C-S
Corning
kiszerelés
pkg of 10x500tubes/cs
méret
0.6 mL
szín
clear
clear
szerelvény
cap (push fit)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)